4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
F0235-25G F0235-100G
TCIAF0235-25GEA 97 EUR
TCIAF0235-25G TCIAF0235-100G
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039566
Núm. CAS: 623-15-4
EINECS: 210-774-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %