3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Proveedor: TCI
Atención
F0236-1G F0236-100MG
TCIAF0236-1GEA 357 EUR
TCIAF0236-1G TCIAF0236-100MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059914
Núm. CAS: 242812-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %