3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0243-1G
F0243-5G
TCIAF0243-1GEA
171
EUR
TCIAF0243-1G
TCIAF0243-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula:
C₁₃H₁₀BrFO Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00059915 Núm. CAS: 65295-58-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Freezing point | 30.0 to 37.0 deg-C |