4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
F0250-25ML F0250-5ML
TCIAF0250-25MLEA 155 EUR
TCIAF0250-25ML TCIAF0250-5ML
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formula: C₉H₉F
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042297
Núm. CAS: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %