N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Fmoc-L-isoleucine, Fmoc-Ile-OH, FMOC-L-Isoleucine
F0294-25G
F0294-5G
TCIAF0294-25GEA
88
EUR
TCIAF0294-25G
TCIAF0294-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037125 Núm. CAS: 71989-23-6 EINECS: 276-255-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 149.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -13.0 deg (C=1, DMF) |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |