Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0323-10G F0323-1G
TCIAF0323-10GEA 169 EUR
TCIAF0323-10G TCIAF0323-1G
Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula: C₇H₆N₄O₄
Número MDL: MFCD00191364
Núm. CAS: 1081-15-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C