Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fumaraldehyde bis(dimethylacetal), 1,1,4,4-Tetramethoxy-trans-2-butene, (E)-1,1,4,4-Tetramethoxybut-2-ene
F0329-1G F0329-5G
TCIAF0329-1GEA 43 EUR
TCIAF0329-1G TCIAF0329-5G
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (por GC)
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal)
Formula: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00075507
Núm. CAS: 6068-62-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %