5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Formylthenoic Acid, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid
F0336-1G F0336-5G
TCIAF0336-1GEA 39 EUR
TCIAF0336-1G TCIAF0336-5G
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₃S
MW: 156.16 g/mol
Número MDL: MFCD00191437
Núm. CAS: 4565-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity