3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0337-1G F0337-5G
TCIAF0337-1GEA 206 EUR
TCIAF0337-1G TCIAF0337-5G
3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic acid
Formula: C₁₅H₂₁FO₃
Número MDL: MFCD00191649
Núm. CAS: 326-78-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %