Farnesyl acetate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate

F0347-25ML F0347-5ML
TCIAF0347-25MLEA 59 EUR
TCIAF0347-25ML TCIAF0347-5ML
Farnesyl acetate (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Formula: C₁₇H₂₈O₂
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00036516
Núm. CAS: 29548-30-9
EINECS: 249-689-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR