Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
F0350-1G
F0350-5G
TCIAF0350-1GEA
150
EUR
TCIAF0350-1G
TCIAF0350-5G
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00191439 Núm. CAS: 4093-49-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |