Methyl fumaraldehydate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0351-1G F0351-100MG
TCIAF0351-1GEA 496 EUR
TCIAF0351-1G TCIAF0351-100MG
Methyl fumaraldehydate ≥96.0% (por GC)
Methyl fumaraldehydate
Formula: C₅H₆O₃
Pto. Ebullición: 88°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191651
Núm. CAS: 5837-72-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C