Cyanomethyl formate ≥98.0% (por GC) formylating reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Formic Acid Cyanomethyl Ester, Cyanomethylformate
F0356-25G F0356-5G
TCIAF0356-25GEA 363 EUR
TCIAF0356-25G TCIAF0356-5G
Cyanomethyl formate ≥98.0% (por GC) formylating reagent
Cyanomethyl formate
Formula: C₃H₃NO₂
MW: 85.06 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00661077
Núm. CAS: 150760-95-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %