2-Phenylethyl formate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0363-25G F0363-500G
TCIAF0363-25GEA 16 EUR
TCIAF0363-25G TCIAF0363-500G
2-Phenylethyl formate ≥95.0% (por GC)
2-Phenylethyl formate
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00021046
Núm. CAS: 104-62-1
EINECS: 203-220-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %