4-Fluorophenyl chlorothionoformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0365-1G F0365-5G
TCIAF0365-1GEA 45 EUR
TCIAF0365-1G TCIAF0365-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formula: C₇H₄ClFOS
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00134402
Núm. CAS: 42908-73-6
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %