Ferroceneacetic acid ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ferrocenylacetic acid
F0406-1G F0406-5G
TCIAF0406-1GEA 178 EUR
TCIAF0406-1G TCIAF0406-5G
Ferroceneacetic acid ≥97.0% (por GC)
Ferroceneacetic acid
Formula: C₁₂H₁₂FeO₂
MW: 244.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00045464
Núm. CAS: 1287-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2968a185856e0df5ab820bbcbea749e27f050c2a&vid=2968a185856e0df5ab820bbcbea749e27f050c2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %