Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0411-1G F0411-5G
TCIAF0411-1GEA 114 EUR
TCIAF0411-1G TCIAF0411-5G
Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-2-formylpropionate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044012
Núm. CAS: 27772-62-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %