4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
F0412-5G
F0412-25G
TCIAF0412-5GEA
109
EUR
TCIAF0412-5G
TCIAF0412-25G
4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4-Formyl-trans-stilbene
Formula:
C₁₅H₁₂O MW: 208,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011580 Núm. CAS: 40200-69-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 115.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | almost transparency |