Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico, hidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0413-1G F0413-5G
TCIAF0413-1GEA 29 EUR
TCIAF0413-1G TCIAF0413-5G
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico, hidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Número MDL: MFCD02094741
Núm. CAS: 350-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Water max. 10.0 %