5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0420-1G F0420-5G
TCIAF0420-1GEA 67 EUR
TCIAF0420-1G TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (por GC)
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆FNO
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD02093471
Núm. CAS: 701-16-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %