N-Formylglycine ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0421-25G F0421-5G
TCIAF0421-25GEA 143 EUR
TCIAF0421-25G TCIAF0421-5G
N-Formylglycine ethyl ester ≥98.0% (por GC)
N-Formylglycine ethyl ester
Formula: C₅H₉NO₃
Número MDL: MFCD00014125
Núm. CAS: 3154-51-6
EINECS: 221-596-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %