Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
F0435-1G F0435-25G F0435-5G
TCIAF0435-1GEA 48 EUR
TCIAF0435-1G TCIAF0435-25G TCIAF0435-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210.20 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD03093631
Núm. CAS: 1999-00-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %