N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Fmoc-Phe(4-NO2)-OH, N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
F0443-1G
F0443-5G
TCIAF0443-1GEA
32
EUR
TCIAF0443-1G
TCIAF0443-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₀N₂O₆ |
Número MDL:
MFCD00057810 Núm. CAS: 95753-55-2 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -37.0 to -43.0 deg (C=1,DMF) |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |