9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol), 2,2'-(((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol
F0447-25G
F0447-5G
TCIAF0447-25GEA
68
EUR
TCIAF0447-25G
TCIAF0447-5G
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene
Formula:
C₂₉H₂₆O₄ Pto. de fusión: 163°C |
Número MDL:
MFCD00216628 Núm. CAS: 117344-32-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |