N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Fmoc-L-aspartic Acid, Fmoc-Asp-OH
F0452-1G
F0452-25G
F0452-5G
TCIAF0452-1GEA
16
EUR
TCIAF0452-1G
TCIAF0452-25G
TCIAF0452-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid
Formula:
C₁₉H₁₇NO₆ MW: 355,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00237654 Núm. CAS: 119062-05-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -27.0 to -32.0deg (C=1, DMF) |