(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-Glu-OH, N-Fmoc-L-glutamic Acid
F0453-1G F0453-5G
TCIAF0453-1GEA 16 EUR
TCIAF0453-1G TCIAF0453-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid 98,0 HPLC, T
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Formula: C₂₀H₁₉NO₆
MW: 369.4 g/mol
Número MDL: MFCD00237657
Núm. CAS: 121343-82-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -25.0 deg (C=1, DMF)