Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
F0472-1G F0472-5G
TCIAF0472-1GEA 35 EUR
TCIAF0472-1G TCIAF0472-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Número MDL: MFCD00000355
Núm. CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)