4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(4-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid
F0476-1G
F0476-5G
TCIAF0476-1GEA
24
EUR
TCIAF0476-1G
TCIAF0476-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formula:
C₁₁H₁₁FO₃ MW: 210.20 g/mol |
Número MDL:
MFCD00667222 Núm. CAS: 149437-76-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |