Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-L-Trp(Boc)-OH, N1-Boc-Nɑ-Fmoc-L-tryptophan, 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan, Fmoc-Trp(Boc)-OH
F0507-5G F0507-25G
TCIAF0507-5GEA 60 EUR
TCIAF0507-5G TCIAF0507-25G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan ≥97.0% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Formula: C₃₁H₃₀N₂O₆
MW: 526,59 g/mol
Número MDL: MFCD00153366
Núm. CAS: 143824-78-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -22.0 deg (C=1, DMF)