3-Fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0512-200MG F0512-1G
TCIAF0512-200MGEA 203 EUR
TCIAF0512-200MG TCIAF0512-1G
3-Fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
3-Fluorothiophene
Formula: C₄H₃FS
Pto. Ebullición: 85°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08275189
Núm. CAS: 3093-88-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %