Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-Ser-OtBu, (S)-tert-Butyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Nɑ-Fmoc-L-serine tert-Butyl Ester
F0516-1G F0516-5G
TCIAF0516-1GEA 178 EUR
TCIAF0516-1G TCIAF0516-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester
Formula: C₂₂H₂₅NO₅
MW: 383.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861331
Núm. CAS: 110797-35-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (C=1, CHCl3)