4-Fluorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0540-25G F0540-5G
TCIAF0540-25GEA 401 EUR
TCIAF0540-25G TCIAF0540-5G
4-Fluorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇FN₂O
Número MDL: MFCD00060562
Núm. CAS: 456-06-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %