N-(4-Fluorophenyl)formamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
F0546-5G F0546-1G
TCIAF0546-5GEA 138 EUR
TCIAF0546-5G TCIAF0546-1G
N-(4-Fluorophenyl)formamide ≥98.0% (por GC)
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Núm. CAS: 459-25-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C