Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N2-Fmoc-D-lysine Hydrochloride, Fmoc-D-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-D-lysine Hydrochloride
F0604-1G
F0604-5G
TCIAF0604-1GEA
67
EUR
TCIAF0604-1G
TCIAF0604-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride
Formula:
C₂₁H₂₄N₂O₄ MW: 404.89 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190888 Núm. CAS: 201002-47-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 90.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +13.0 deg (C=1, DMF) |