4-Fluoropyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0628-1G F0628-5G
TCIAF0628-1GEA 94 EUR
TCIAF0628-1G TCIAF0628-5G
4-Fluoropyridine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClFN
MW: 133.55 g/mol
Pto. de fusión: 100°C
Número MDL: MFCD00234055
Núm. CAS: 39160-31-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %