5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
F0635-25G F0635-5G
TCIAF0635-25GEA 93 EUR
TCIAF0635-25G TCIAF0635-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formula: C₈H₉FN₂O₃
Número MDL: MFCD00012351
Núm. CAS: 17902-23-7
EINECS: 241-846-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09112
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C