Fleroxacin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Megalone, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
F0646-25G F0646-5G
TCIAF0646-25GEA 311 EUR
TCIAF0646-25G TCIAF0646-5G
Fleroxacin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fleroxacin
Formula: C₁₇H₁₈F₃N₃O₃
Número MDL: MFCD00864880
Núm. CAS: 79660-72-3
Índice Merck: 14,04099
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %