2-Fluoroadenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
F0647-1G F0647-200MG
TCIAF0647-1GEA 194 EUR
TCIAF0647-1G TCIAF0647-200MG
2-Fluoroadenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Fluoroadenine
Formula: C₅H₄FN₅
MW: 153,12 g/mol
Número MDL: MFCD01632749
Núm. CAS: 700-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf23a1ae4ca28592c35e2c9c11eab0d4877463d4&vid=20eeded4d0bb66b26cf7341e53bd75555edee823&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %