1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0650-1G
F0650-100MG
TCIAF0650-1GEA
471
EUR
TCIAF0650-1G
TCIAF0650-100MG
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine
Formula:
C₁₁H₁₃FN₄O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
928830-73-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |