Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoroadenine Arabinosid, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, Fludarabine
F0658-1G
F0658-250MG
TCIAF0658-1GEA
115
EUR
TCIAF0658-1G
TCIAF0658-250MG
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formula:
C₁₀H₁₂FN₅O₄ MW: 285,24 g/mol Pto. de fusión: 260°C |
Número MDL:
MFCD00132942 Núm. CAS: 21679-14-1 EINECS: 244-525-5 Índice Merck: 14,04126 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +16.0 to +20.0 deg (C=0.1, ethanol) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...