Flutamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)isobutyramide, 4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)isobutyranilide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionamide
F0663-25G F0663-5G
TCIAF0663-25GEA 96 EUR
TCIAF0663-25G TCIAF0663-5G
Flutamide ≥98.0% (por GC)
Flutamide
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MW: 276,22 g/mol
Número MDL: MFCD00072009
Núm. CAS: 13311-84-7
EINECS: 236-341-9
Índice Merck: 14,04208
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C