Formilhidrazina ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
F0667-25G
F0667-100G
TCIAF0667-25GEA
56
EUR
TCIAF0667-25G
TCIAF0667-100G
Formilhidrazina ≥97.0% (by HPLC)
Formilhidrazina
Formula:
CH₄N₂O MW: 60.06 g/mol Pto. Ebullición: 90°C Pto. de fusión: 150 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007589 Núm. CAS: 624-84-0 EINECS: 210-867-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 56.0 to 61.0 deg-C |