Finasteride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
F0675-1G F0675-200MG
TCIAF0675-1GEA 148 EUR
TCIAF0675-1G TCIAF0675-200MG
Finasteride ≥98.0% (por GC)
Finasteride
Formula: C₂₃H₃₆N₂O₂
MW: 372.55 g/mol
Pto. de fusión: 253°C
Número MDL: MFCD00869737
Núm. CAS: 98319-26-7
Índice Merck: 14,04082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %