Fluconazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
F0677-1G F0677-5G
TCIAF0677-1GEA 48 EUR
TCIAF0677-1G TCIAF0677-5G
Fluconazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fluconazole
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₆O
MW: 306,28 g/mol
Número MDL: MFCD00274549
Núm. CAS: 86386-73-4
Índice Merck: 14,04122
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C