1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde, 4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
F0679-1G F0679-5G
TCIAF0679-1GEA 33 EUR
TCIAF0679-1G TCIAF0679-5G
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Número MDL: MFCD00015469
Núm. CAS: 51980-54-2
EINECS: 257-570-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C