9-Fluorenylmethyl carbamate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
F0689-1G F0689-5G
TCIAF0689-1GEA 51 EUR
TCIAF0689-1G TCIAF0689-5G
9-Fluorenylmethyl carbamate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239.27 g/mol
Número MDL: MFCD00237376
Núm. CAS: 84418-43-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %