Fexofenadine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-(1-Hydroxy-4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)butyl)phenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Fexofenadine HCl
F0698-1G F0698-5G
TCIAF0698-1GEA 91 EUR
TCIAF0698-1G TCIAF0698-5G
Fexofenadine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fexofenadine hydrochloride
Formula: C₃₂H₃₉NO₄
MW: 538,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00865710
Núm. CAS: 153439-40-8
Índice Merck: 14,04068
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %