4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Fluorobenzofurazan
F0702-1G F0702-5G
TCIAF0702-1GEA 108 EUR
TCIAF0702-1G TCIAF0702-5G
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃FN₂O
MW: 138,10 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD03425566
Núm. CAS: 29270-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %