4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Fluorobiphenyl-1-ol, 4-(4-Fluorophenyl)phenol, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
F0704-25G F0704-5G
TCIAF0704-25GEA 198 EUR
TCIAF0704-25G TCIAF0704-5G
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl
Formula: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
Número MDL: MFCD01830385
Núm. CAS: 324-94-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C