Formaldehyde Dimethylhydrazone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0713-1G F0713-5G
TCIAF0713-1GEA 69 EUR
TCIAF0713-1G TCIAF0713-5G
Formaldehyde Dimethylhydrazone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Formaldehyde Dimethylhydrazone
Formula: C₃H₈N₂
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: -103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01753011
Núm. CAS: 2035-89-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %